Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Box 2.0
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Tamaño:
15,5 x 12,5 x 16,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Caja reutilizable para almacenar de forma segura 8 Combitips™ advanced (0,1 - 10 mL) para facilitar la colocación de las puntas
- Autoclavables a 121°C (20 min.)
- Disponible en calidad Eppendorf (no estéril)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | White |
| Admite | Combitips |
| Material | Polymer |
| Posiciones | 8 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf Multipette |
| Tamaño | 15,5 x 12,5 x 16,2 cm |
| Mostrar más |