Learn More
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Tips for Multipette™ Multi-dispensers - Forensic DNA Grade
Redesigned and optimized to meet needs of modern laboratory. Eppendorf™ Combitips advanced™ Pipette Tips - Forensic DNA Grade are quick at dispensing of identical volumes.
157.00€ - 162.65€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Forensic DNA Grade (non-sterile) |
Formato | En envase individual |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15645357
![]() |
Eppendorf™
0030089855 |
1 ml |
157.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15655357
![]() |
Eppendorf™
0030089863 |
2,5 ml |
157.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15665357
![]() |
Eppendorf™
0030089871 |
5 ml |
162.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Ideal system components for all Eppendorf™ multipettes
- Offers range of dispensing volumes with increments as low as 100 nanoliters
- Elongated combitips in volumes 2.5 mL and 5 mL make it possible to reach bottom of laboratory vessels
- Individual color coding facilitates quick identification of desired combitips
- Unique funnel geometry ensures comfortable handling while preventing damage to gloves
Applications
- Positive displacement principle
- High-precision dispensing regardless of physical properties of liquid (eg: viscosity, volatility, density, temperature)
- Prevents aerosol contamination with hermetically sealed piston for secure dispensing
- Provides protection from radioactive and toxic substances
Especificaciones
No estéril | |
No Autoclavable | |
En envase individual | |
100 Pk., Individually Blister-wrapped | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |
Incolora | |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Pipette Tips | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
CombiTips™ Advanced™ | |
Forensic Ready |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Combitips™ Advanced Tips for Multipette™ Multi-dispensers - Forensic DNA Grade