Learn More
Greiner Bio-One Placa de cristalización de proteínas ComboPlate™ de 24 pocillos para aplicación de goteo suspendido
Ideal para la difusión de vapor de caída en suspensión y sentado en un espacio estandarizado. Greiner Bio-One ComboPlate™ 24-placa de cristalización de proteínas de pozo para colgar la aplicación es placa universal con tapa para cristalografía.
Marca: Greiner Bio-One 662150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El poliestireno virgen de alta claridad combinado con fondo sin distorsión proporciona propiedades ópticas para la inspección microscópica del crecimiento del cristal
- El anillo elevado aplanado alrededor de cada pocillo reduce el riesgo de contaminación cruzada y lo hace poss
Especificaciones
Estándar | |
4 x 6 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Cristalización de gota colgada o sentada | |
24/caja | |
Pocillos: 16,3 mm |
Con tapa | |
Transparente | |
24 | |
Plano | |
24 | |
18,8 mm |