Learn More
Greiner Bio-One ComboPlate™ de 24 pocillos, placa de cristalización de proteínas, preengrasada
Ideal para cristalización de proteínas. Greiner Bio-One ComboPlate™ 24-placa de cristalización de proteínas de pozo, Pre-engrasado es placa universal con tapa para cristalografía.
Marca: Greiner Bio-One 662050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El poliestireno virgen de alta claridad combinado con fondo sin distorsión proporciona propiedades ópticas para la inspección microscópica del crecimiento del cristal
- El anillo elevado aplanado alrededor de cada pocillo reduce el riesgo de contaminación cruzada
- La tapa de protección elevada protege los cubreobjetos y el sellador durante el transporte y almacenamiento
- Fondo de pocillo plano
Especificaciones
Estándar | |
4 x 6 | |
Transparente | |
3300 μl | |
No estéril | |
Plano | |
24/caja | |
Pocillos: 16,3 mm |
Con tapa | |
Bolsas interiores de 6 | |
Poliestireno | |
24 | |
Preengrasado | |
24 | |
18,8 mm |