Learn More
Fisherbrand™ Combs for CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with CHU25 Maxi-Plus Cooled Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Marca: Fisherbrand™ HU25-C1.5-26MC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Codificado con color
- Ajuste de altura
- Ofrecen un control total sobre el volumen de carga y la profundidad del pocillo
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel refrigerada maxi-plus CHU25 | |
26 | |
45 μl |
Peine | |
1,5 mm | |
7 mm |