Learn More
Fisherbrand™ Combs for HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
For use with HU6 Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
66.90€ - 85.15€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis horizontal en gel mini HU6 |
---|---|
Tipo | Peine |
Código de producto | Marca | Volumen de la muestra (métrico) | Anchura de los dientes (métrico) | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de la muestra (métrico) | Anchura de los dientes (métrico) | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10707131
|
Fisherbrand™
|
15 μl | 2,2 mm | 16 | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10090471
|
Fisherbrand™
|
22 μl | 2,5 mm | 12 | 2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10738261
|
Fisherbrand™
|
17 μl | 2,5 mm | 12 | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10050061
|
Fisherbrand™
|
30 μl | 4,5 mm | 8 | 1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11465739
|
Fisherbrand™
|
11 μl | 2,5 mm | 12 | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10264091
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 4,5 mm | 8 | 1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12395498
|
Fisherbrand™
|
20 μl | 2,2 mm | 16 | 2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Color coded
- Height adjustable
- Offer complete control over loading volume
- Well depth to maximum 32-sample throughput
Especificaciones
Unidad de electroforesis horizontal en gel mini HU6 | |
Peine |