Learn More
3M™ Forehead Comfort Bands for use with 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Código de producto. 15719027
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Modelo:
S-957L
S-957S
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 15719027
Marca: 3M™ 7000044308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed to create a more comfortable fit for head covers and hoods, the 3M™ Forehead Comfort Band attaches to the head suspension headband to cushion the user's forehead. Available in various sizes.
  • Product Type: Forehead Comfort Band
  • Description: Standard Format, CE-Approved
  • Color: Grey
  • For Use With (Equipment): 3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Standard, CE-Approved
Color Gris
Desechables Reusable
Tipo de producto Correa Comfort
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Cubiertas y capuchas de la serie S de Versaflo
Para utilizar con (equipo) Cubiertas y capuchas de la serie S de Versaflo
Modelo S-957L
Cantidad 20/paq.