missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 50 mm, con cajas
La gradilla práctica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
88.15€ - 151.00€
Especificaciones
Incluye | Cierres de resorte |
---|---|
Admite | Cajas (3) |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 50 mm (caja) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15210814
|
Tenak™
TE24500B |
Cajas (3) |
88.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15210824
|
Tenak™
TE24510B |
Cajas (9) |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15230814
|
Tenak™
TE24502B |
Cajas (5) |
99.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15230824
|
Tenak™
TE24512B |
Cajas (10) |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15250814
|
Tenak™
TE24504B |
Cajas (6) |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15250824
|
Tenak™
TE24514B |
Cajas (11) |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15270814
|
Tenak™
TE24506B |
Cajas (7) |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15270824
|
Tenak™
TE24516B |
Cajas (12) |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15280814
|
Tenak™
TE24508B |
Cajas (8) |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15290824
|
Tenak™
TE24518B |
Cajas (13) |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Gradillas con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas de crioconservación
- Pueden usarse con la mayoría de cajas de crioconservación de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Cierres de resorte | |
Acero inoxidable | |
50 mm (caja) |
Cajas (3) | |
Congeladores horizontales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 50 mm, con cajas