Learn More
Contec™ Sistema de cestillo compacto
El sistema de cestillo compacto Contec es una solución integral para facilitar y mejorar la eficacia de la limpieza y la desinfección
1460.00€ - 3035.00€
Código de producto | Marca | Material | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16348707
|
Contec™
2940P3S |
Acero inoxidable | Sin filtros para residuos | Asa estándar | N/A | ||||
16330092
|
Contec™
2940U3B |
Polipropileno | Asa de uso general | N/A | |||||
16320092
|
Contec™
2940P3B |
Polipropileno | Asa estándar | N/A | |||||
16416169
|
Contec™
2940U2B |
Polipropileno | Asa de uso general |
1715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15911841
|
Contec™
2940P2B |
Polipropileno | Asa estándar | N/A | |||||
Descripción
- Diseñadas para usar con fregonas Contec, como los sistemas VertiKlean™ MAX™, VertiKlean™ MAX™ Sealed Edge, EasyCurve™ y QuickTask™
- El carro de acero inoxidable está disponible en varias configuraciones para satisfacer las necesidades particulares del entorno
- Disponible con dos o tres cestillos de polipropileno esterilizables en autoclave, o con tres cestillos de acero inoxidable, y la posibilidad de elegir un mango estándar o un mango de carro de uso general
- El mango de uso general permite colocar dos cestillos pequeños (6 l) o un cestillo grande (15 l) en el mango, lo que proporciona almacenamiento adicional para otros accesorios adicionales, como recambios de fregona limpios, frascos de pulverización de soluciones, toallas y otros artículos que puedan ser necesarios
- El bastidor del carro tiene una herramienta de retirada de recambios de fregona en la parte delantera para facilitar el desmontaje de un recambio de fregona sin manos
- Dos soportes para fregonas con ganchos de sujeción a cada lado del carro permiten guardarlas cómodamente durante el transporte y el almacenamiento
- Los cestillos de polipropileno incluyen con una rejilla para residuos de acero inoxidable colocada en la base de los cestillos de limpieza y enjuague en el caso de un sistema de tres cestillos, y en el cestillo de limpieza en el caso de un sistema de dos cestillos, que evita que la fregona toque el fondo del cestillo donde se depositan los contaminantes no deseados
Especificaciones
Reusable | |
1/caja |