Learn More
Corning™ Centrífuga compacta LSE™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo:
Enchufe EU
Enchufe UK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mayor versatilidad con cuatro rotores angulares, incluido un innovador rotor combinado
- Puede alojar varios tamaños de tubo, entre ellos tubos de centrífuga de 5 ml y rubos de fondo redondo y cónico de 15 ml y 50 ml
- Los tubos se introducen en un ángulo fijo mayor para mejorar la eficacia de la granulación celular
- Se aplica una fuerza g igual a las muestras cuando se centrifugan tubos de 15 y 50 ml al mismo tiempo
- Puede acomodar un rotor oscilante para 6 x 5 ml
- El panel de control dispone de una gran pantalla digital y un pomo para ajustar los valores de los parámetros
- El microprocesador interno mantiene un control preciso del funcionamiento con diez niveles de aceleración y deceleración, y una gama de velocidades de 200 a 6.000 rpm
- Equipado con un sistema electrónico de bloqueo de tapa, protección contra sobrevelocidad y un sistema automático de desconexión de detectarse un desequilibrio
- Capacidad de rotor de 12 x 15 ml o 6 x 50 ml
- Compacto
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 12 x 15 ml, 6 x 50 ml |
| Vel. máx | 6000 rpm |
| RCF máx. | 4.185 x g |
| Pantalla | Digital |
| Características de seguridad | Sistema de cierre electrónico de la tapa, protección contra exceso de velocidad, sistema automático de desconexión ante un desequilibrio |
| Tipo | Enchufe UK |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 28 x 37 x 26 cm |
| Tipo de controlador | Microprocesador interno |
| Intervalo de velocidad máxima | De 200 a 6.000 rpm |
| Peso neto | 15 kg |
| Mostrar más |