Learn More
Thermo Scientific™ Rotador digital compacto con movimiento ondulatorio
Consiga la máxima eficiencia en la mezcla con el agitador rotativo digital con movimiento ondulatorio de tamaño compacto.
en la oferta
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) | 5 kg |
---|---|
Exactitud del control de velocidad | De ± 5 rpm a 100 rpm |
Ángulo de inclinación | De 0° a 13° |
Intervalo de velocidad | De 8 a 100 rpm |
Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz |
Descripción
Achieve maximum sample mixing efficiency with the adjustable Thermo Scientific™ Compact Digital Waving Rotator.
Compact design ideal for placing in incubators (non-CO2), chambers and refrigerators (up to 60°C). PID control ensures consistent and smooth waving motion.- Digital Speed Control: 8 to100rpm
- Easy to adjust tilt angle: 0° to 13°
- Timer Range: Continuous or 1 min. to 99 hr., 59 min.
Dimpled mat (tray, silicone pad, two securing bands).
Warranty: 2 years
Especificaciones
5 kg | |
De 0° a 13° | |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
a 60 °C (en funcionamiento) | |
11 lb. | |
39.2°F to 140°F | |
Silicone | |
276 mm | |
150 mm | |
320 mm | |
10.87 in. | |
8.16 lb. | |
Control de retroalimentación por PID | |
Digital | |
2 años |
De ± 5 rpm a 100 rpm | |
De 8 a 100 rpm | |
De 100 a 240 V | |
Rotadores | |
CE | |
50/60 Hz | |
10.87 in. | |
5.91 in. | |
12.6 in. | |
10.87 in. | |
276 mm | |
3.7 kg | |
Compact Digital Waving Rotator | |
De 1 min a 99 h, 59 min/continuo |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.