Learn More
Nabertherm™ Horno de Mufla Economy 1100 °C Con LE 1/11, puerta abatible y controlador R7
Código de producto. 15529572 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
6 L
14 L
24 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
100 × 180 × 110 mm
115 × 690 × 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
280 × 290 × 430 mm
385 × 330 × 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15529572
Marca: Nabertherm™ LE022K17N1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con su relación precio-rendimiento convincente y velocidades de calentamiento rápidas, estos hornos de mufla compactos son perfectos para numerosas aplicaciones en el laboratorio
  • Utilice únicamente materiales de fibra no clasificados como carcinógenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Calefacción por dos lados de elementos calefactores en tubos de vidrio de cuarzo
  • Sustitución de fácil mantenimiento de los elementos calefactores y el aislamiento
  • Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Dimensiones compactas y peso ligero
  • Tiempos de entrega cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipos adicionales:
  • Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 l
Temperatura (métrico) 1100 °C
Tipo Horno
Modelo Puerta abatible
Control de temperatura R7
Dimensiones interiores (F x An x Al) 100 × 180 × 110 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 385 × 330 × 430 mm
Peso (métrico) 10 kg
Requisitos eléctricos 1 fases