Learn More
Nabertherm™ Horno de Mufla Economy 1100 °C Con LE 1/11, puerta abatible y controlador R7
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
2 l
6 L
14 L
24 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
100 × 180 × 110 mm
115 × 690 × 110 mm
200 x 170 x 170 mm
300 x 220 x 220 mm
330 x 260 x 285 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
280 × 290 × 430 mm
385 × 330 × 430 mm
435 x 390 x 490 mm
535 x 440 x 540 mm
570 x 490 x 585 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Utilice únicamente materiales de fibra no clasificados como carcinógenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Calefacción por dos lados de elementos calefactores en tubos de vidrio de cuarzo
- Sustitución de fácil mantenimiento de los elementos calefactores y el aislamiento
- Entrada de aire ajustable integrada en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Dimensiones compactas y peso ligero
- Tiempos de entrega cortos para hornos y piezas de repuesto estándar
Equipos adicionales:
- Chimenea, chimenea con ventilador o convertidor catalítico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Temperatura (métrico) | 1100 °C |
| Tipo | Horno |
| Modelo | Flap door |
| Control de temperatura | R7 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 200 x 170 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 435 x 390 x 490 mm |
| Peso (métrico) | 18 kg |
| Requisitos eléctricos | 1 fases |