Learn More
Grant Instruments™ Agitador de balanceo de plataforma con ángulo ajustable
Agitador de balanceo de plataforma de gran capacidad y velocidad y ángulo ajustable, que proporciona un balanceo suave o intenso de lado a lado para una mezcla óptima de muestras. Ideal para su uso en salas frías o incubadoras con intervalo de temperatura de funcionamiento ambiente de + 4 °C a 40 °C.
Marca: Grant Instruments™ PMR-100
Descripción
- Intervalo de ángulo de inclinación, ajustable hasta 10°
- Carga hasta 5 kg
- Velocidad variable: De 1 a 99 oscilaciones por minuto
- Funcionamiento continuo o temporizado, con apagado automático
- Alfombrilla antideslizante y suave suministrada de serie
- Compacto, de construcción resistente, con perfil bajo y tamaño reducido
Especificaciones
De 0 a 10 ° | |
De 1 a 99 rpm | |
De 4 °C a 40 °C | |
480 mm | |
Inclinación ajustable |
5 kg | |
120/230 V | |
250 mm | |
400 mm | |
De 1 min a 99 h 59 min |