Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador P580
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
Marca: Nabertherm™ R-572W2AN3
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente relación precio-rendimiento
- También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
- Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
- Controlador P580 con 50 programas ajustables libremente y 40 segmentos para el funcionamiento en tres zonas
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
P580 | |
1200 °C | |
1170 x 460 x 628 mm | |
170 mm |
1000 mm | |
Horno tubular compacto | |
1400 mm |