Learn More
Nabertherm Compact Tube Furnace RT Series
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Temperatura máxima:1100 °C o 1300 °C
- Diseño compacto
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Funcionamiento vertical u horizontal libremente ajustable
- Altura de trabajo libremente ajustable
- Tubo de trabajo fabricado con cerámica C 530
- Termopar tipo S
- El funcionamiento también se puede realizar por separado del soporte si se observan las pautas de seguridad
- Sistema de control integrado en la base del horno
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Control de temperatura | B410 |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Peso (métrico) | 25 kg |