Learn More
Nabertherm Compact Tube Furnace RT Series
Código de producto. p-7160821 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
15581112 1100 °C cada uno
15501122 1300 °C cada uno
2 options
Código de producto. 15581112
Marca: Nabertherm RT511BAN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza cuando los experimentos de laboratorio se deben realizar de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo hacen que estos hornos tubulares sean adecuados para su integración en los sistemas de proceso existentes.
  • Temperatura máxima:1100 °C o 1300 °C
  • Diseño compacto
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Funcionamiento vertical u horizontal libremente ajustable
  • Altura de trabajo libremente ajustable
  • Tubo de trabajo fabricado con cerámica C 530
  • Termopar tipo S
  • El funcionamiento también se puede realizar por separado del soporte si se observan las pautas de seguridad
  • Sistema de control integrado en la base del horno
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Control de temperatura B410
Longitud (métrico) 250 mm
Diámetro interior (métrico) 50 mm
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 25 kg