Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto serie RT
Se utiliza cuando los experimentos de laboratorio se deben realizar de forma horizontal, vertical o en ángulos específicos.La capacidad de configurar el ángulo de inclinación y la altura de trabajo hacen que estos hornos tubulares sean adecuados para su integración en los sistemas de proceso existentes.
5330.00€ - 7100.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | B510 |
---|---|
Longitud (métrico) | 250 mm |
Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
Peso (métrico) | 25 kg |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17348189
|
Nabertherm™
RT512LAN |
Hasta 1100 °C |
5330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17368189
|
Nabertherm™
RT522LAN |
Hasta 1300 °C |
7100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Temperatura máxima:1100 °C o 1300 °C
- Diseño compacto
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Funcionamiento vertical u horizontal libremente ajustable
- Altura de trabajo libremente ajustable
- Tubo de trabajo fabricado con cerámica C 530
- Termopar tipo S
- El funcionamiento también se puede realizar por separado del soporte si se observan las pautas de seguridad
- Sistema de control integrado en la base del horno
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
B510 | |
250 mm | |
50 mm | |
25 kg |