Learn More
Oxoid UK Sobres de cierre con cremallera compactos de 20 unidades
Sobres de cierre con cremallera compactos de 20 unidades con cierre integral
Marca: Oxoid UK AG0060C
85.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sobres de cierre con cremallera compactos de 20 unidades con cierre integral
Especificaciones
Bolsas de sellado compactas | |
20/paq. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6235786 | Certificado de análisis | 27/02/2025 | AG0060C |
6215243 | Certificado de análisis | 25/12/2024 | AG0060C |
6191451 | Certificado de análisis | 01/11/2024 | AG0060C |
6180683 | Certificado de análisis | 18/10/2024 | AG0060C |
6139617 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | AG0060C |
Título del producto
Oxoid UK Sobres de cierre con cremallera compactos de 20 unidades > Sobres de cierre con cremallera compactos de 20 unidades
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido