Learn More
IBA Lifesciences E. coli TOP10 competente
Las células competentes de E. coli TOP10 son químicamente competentes para la propagación del plásmido
Marca: IBA Lifesciences 5-1600-020
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Alertas:
La compra de este producto requiere una declaración de usuario final válida (OMG).
Descripción
- Las células competentes de E. coli TOP10 están listas para la transformación mediante choque térmico con ADN vectorial y su posterior propagación.
- Las células químicamente competentes se suministran como 20 reacciones One-Shot separadas. Las células transformadas se pueden seleccionar mediante cribaje azul/blanco.
- El genotipo de las células competentes de E. coli TOP10 es F- mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) 80lacZ M15 lacX74 recA1 ara 139 (ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG.
Este producto requiere el envío de hielo seco y se envía directamente desde nuestra sede en Alemania. Tenga en cuenta que no se puede enviar desde nuestro centro de distribución de EE.UU. en Olivette, Misuri.
Especificaciones
Células competentes de «E. coli» TOP10 | |
20 reacciones |