missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complement Component C5aR1 Antibody (347214), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031640 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30031640 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30031640

Marca: Novus Biologicals FAB3648PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Complement Component C5aR1 Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5aR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Complement Component C5aR1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 347214
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen C5A, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5aR, C5a-R, C5ARC5a anaphylatoxin receptor, C5R1C5a ligand, CD88, CD88 antigen, complement component 5 receptor 1, complement component 5 receptor 1 (C5a ligand), complement component 5a receptor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Complement Component C5a R1, Met1-Val350, Accession # P21730
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.