Learn More
SI Analytics™ Unidad de dosificación completa
Código de producto. 10267871 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10267871
Marca: SI Analytics™ 285223718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La unidad de dosificación completa SI Analytics™ viene con pistón y varilla de pistón, así como con una capa de protección UV para la serie TITRONIC™.
  • Unidad de dosificación
  • Incluye pistón, varilla de pistón y capa de protección UV
  • Para su uso con TITRONIC™ Universal y TITRONIC™ 300
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Unidad de dosificación completa
Incluye Incluye pistón, varilla de pistón y capa de protección UV
Volumen (métrico) 20 ml