Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 110 y 121
Código de producto. p-4520916 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Asa de la gradilla para 110/121
Cubierta de recipiente de tinción para 112
Cubierta de recipiente de tinción para 121
Kit de ensamblaje de tinción manual 110
Kit de ensamblaje de tinción manual 121
Recipiente de tinción para 110
Recipiente de tinción para trabajo 121
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12687696
Marca: Epredia™ 110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque hasta 30 portaobjetos con los conjuntos de tinción manual completos Epredia™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no esterilizable en autoclave.
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
El juego completo de tinción manual 110 incluye:
  • Recipiente de tinción 112: Acero inoxidable con dimensiones internas de 110 x 85 x 75 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
  • Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 111: Acero inoxidable
El juego completo de tinción manual 121 incluye:
  • Recipiente de tinción 122: vidrio no esterilizable en autoclave con dimensiones internas de 110 x 92 x 67 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
  • Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 123: Acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (imperial) interior 2,95 in
Fondo (métrico) interior 75 mm
Material de la placa Acero inoxidable
Incluye Recipiente de tinción 112, gradilla de tinción 113, cubierta de recipiente de tinción 111
Longitud (imperial) interior 4,3 in
Longitud (métrico) interior 110 mm
Material de la gradilla Acero inoxidable
Número de portaobjetos 30
Anchura (imperial) interior 3,35 in
Anchura (métrico) interior 85 mm
Max. Slide Size 3 x 2 in
Tipo de producto Kit de ensamblaje de tinción manual 110
Solution Capacity 350 mL