Learn More
Thermo Scientific™ Juego completo de tinción manual 100
Albergue hasta 19 portaobjetos con el juego completo de tinción Thermo Scientific™ 100, que incluye un recipiente de vidrio no autoclavable.
22.45€ - 37.64€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12667696
|
Thermo Scientific™
101 |
Cubierta de recipiente de tinción solo para juego 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12657696
|
Thermo Scientific™
102 |
Recipiente de tinción solo para juego 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Albergue hasta 19 portaobjetos con el juego completo de tinción Thermo Scientific™ 100, que incluye un recipiente de vidrio no autoclavable.
Incluye:
- asa 109
- Recipiente 102
- Cubierta 101
Gradilla de tinción 109:
fabricada en acero inoxidable y con capacidad para 19 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 mm x 50 mm (3 x 2 pulg.).
Recipiente de tinción 102:
fabricado en vidrio no autoclavable con dimensiones internas de 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 x 2,55 pulg.). Tiene capacidad para 250 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
fabricada en acero inoxidable y con capacidad para 19 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 mm x 50 mm (3 x 2 pulg.).
Recipiente de tinción 102:
fabricado en vidrio no autoclavable con dimensiones internas de 90 x 70 x 65 mm (3,5 x 2,75 x 2,55 pulg.). Tiene capacidad para 250 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
Cubierta de recipiente de tinción 101:
hecha de acero inoxidable.