Learn More
Thermo Scientific™ Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set
A convenient alternative to open-wire shelving
3060.00€ - 7406.85€
Especificaciones
Tipo | Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable |
---|---|
Cajones | Acero inoxidable (cajón) |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | N.º de cajones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | N.º de cajones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16209581
|
Thermo Scientific™
|
Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos) | 12 |
7406.85€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15206615
|
Thermo Scientific™
7445 |
Refrigeradores de 326 l (11,5 pies cúb) | 5 | N/A | ||||||
Descripción
Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.
- Stainless-steel drawers
- Adjustable with full extension
Ordering Information:
- Factory installed; must be specified when ordering the refrigerator
Especificaciones
Juego de cajones Totalmente de acero inoxidable | |
Acero inoxidable (cajón) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set