Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada por compresor ICP con pantalla doble, 108 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: -12°C a +60°C
Marca:  Memmert™ ICP110
7313.52 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25042" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13478469
  • 8875.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Cuenta con un mayor volumen de cámara y cambios rápidos de temperatura
  • Interior de acero inoxidable y carcasa posterior de acero chapado en zinc
  • Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
  • Puertas interiores de vidrio
  • TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • Alarma visual y acústica
  • Sistema de calefacción con camisa de aire para un calentamiento suave en todo el entorno
  • No hay secado de la carga causado por el dispositivo de refrigeración debido a la separación de la camisa térmica del interior
  • Uso de sistemas de refrigeración/calefacción sin CFC para ahorrar energía (refrigerante R134a)
  • Sistema de descongelación automática de alta eficiencia
Especificaciones
Especificaciones
CE
Acero inoxidable
Tipo alemán
Incubadora refrigerada
Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
R134a
745 An × 1233 Al mm
560 mm
480 mm
142 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
108 l
Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
-12°C a +60°C
TwinDisplay TFT en color de alta definición
2
0,1 °C
745 mm
1233 mm
400 mm
113 kg
115/230 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Incubadora refrigerada por compresor ICP con pantalla doble, 108 l, acero inoxidable > Capacidad: 108 l; 5 estantes; 2 rejilla