Learn More
Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+
Autoranging conductivity with temperature measurement.
Marca:  Oakton™ 35604-00
660.84 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16285292
  • 750.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Dispone de cinco intervalos de medición (hasta 200 mS)
Medidor CON 6+
  • Mide la conductividad
  • Resultados precisos incluso en condiciones de temperatura cambiantes
  • Con lectura de temperatura y compensación automática de temperatura
  • Se requiere una calibración de un punto para medir los cinco intervalos
  • Los modos automático y manual están disponibles para la calibración
  • Funcionamiento sencillo con botón con funciones de retención y apagado automático
  • La funda protectora protege el medidor de caídas y abolladuras
  • Disponible con soporte integrado
Mediciones de conductividad que van desde el agua pura hasta el agua de caldera
Especificaciones
Especificaciones
Medidor, sonda de temperatura de conductividad/TDS, funda protectora de caucho y pilas
Conductividad, SDT, TDS
5
0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 mS
-10°C a +110°C
± 0,5 °C
Medidor de conductividad
3,37 in
4,2 cm
100 h
± 1% a escala completa
0,1, 1, 10 cm-1
De 0 a 20 μS, de 0 a 200 μS, de 0 a 2000 μS, de 0 a 20 mS, de 0 a 200 mS
Automático
0,1 °C
Conductividad
15,7 cm
1,68 in
4 AA
1,5V
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+ > Medidor con sonda, funda protectora de caucho y pilas CON 6+