Learn More
Cytiva Medio Con A Sepharose™ 4B
An affinity chromatography media for capture of glycosylated biomolecules including glycoproteins and glycolipids
109.00€ - 969.00€
Especificaciones
Capacidad de unión | 30 mg/ml |
---|---|
Concentración de ligando | 13 mg de ConA/ml de medio drenado |
Matriz | Agarosa al 4 % |
Tamaño de partículas | 90 μm |
pH | Desde 4 hasta 9 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11534905
|
Cytiva
17-0440-03 |
5 mL |
109.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11524905
|
Cytiva
17-0440-01 |
100 mL |
969.00€
100 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Highly suited for isolation of cell surface glycoproteins from detergent-solubilized membranes.
- Con A coupled to Sepharose, in a 4% agarose matrix via cyanogen bromide activation
- Binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Group-specific adsorbent for molecules containing sugars
- Concentration of immobilized Con A, approx. 13mg/mL medium; binding capacity for porcine thyroglobulin, approx. 30mg/mL medium
- Stable in the pH range 4 to 9, and in the presence of all commonly used buffers
- Average particle size: 90μm
- Delivered in 0.1M acetate buffer, pH 6.0, containing 1M NaCl, 1mM CaCl2, 1mM MgCl2, 1mM MnCl2, and 20% ethanol
Especificaciones
30 mg/ml | |
Agarosa al 4 % | |
Desde 4 hasta 9 | |
Para la separación y purificación de glucoproteínas, polisacáridos y glucolípidos; aísla las glucoproteínas de la superficie celular de membranas solubilizadas en detergente |
13 mg de ConA/ml de medio drenado | |
90 μm | |
De 2 °C a 8 °C | |
Concanavalina A |