Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Descripción
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Cantidad | 5 mg |
| Fuente | Canavlia ensiformis |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Reactividad cruzada | α-man, α-glc |
| Especie | C. ensiformis |
| Recombinante | Native |
| Etiqueta de proteína | None |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Excitación/emisión | 590/617 nm |
| Mostrar más |