Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Código de producto. 11520176
Click to view available options
Conjugado:
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 633
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor Plus 405
Alexa Fluor Plus 750
Tetrametilrodamina
Texas Red
Color:
Azul
Infrarrojo cercano
Naranja
Rojo
Rojo oscuro
Verde
Violeta
Excitación/emisión:
346/442 nm
405/450 nm
495/519 nm
555/580 nm
590/617 nm
595/615 nm
632/647 nm
650/668 nm
750/777 nm
Subtipo de proteína:
Concanavalina A (con A)
Concanavalina A, succinilada
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 11520176
Marca: Invitrogen™ C825
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Cantidad 10 mg
Fuente Canavlia ensiformis
Conjugado Texas Red
Reactividad cruzada α-man, α-glc
Especie C. ensiformis
Recombinante Native
Etiqueta de proteína None
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión 595/615 nm
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sistema de expresión Natural
Familia de proteínas Lectins
Formulario Lyophilized
Subtipo de proteína Concanavalina A (con A)
Categoría de investigación Imaging
Color Rojo
Línea de productos Texas Red
Grado de pureza o calidad Imaging Quality
Tipo de ligando Lectin