Learn More
Concentrado de plomo, 100 ppm, grado EP, Reagecon™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
192.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21986" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21986" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Descripción
- Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.2)
- Fabricado de conformidad con los métodos ASTM, APHA, ACS, EP y USP
- Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
- La solución lista para usarse elimina el tiempo y el trabajo de preparación de soluciones estándar precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lead Nitrate |
Color | Incolora |
CAS | 10099-74-8 |
Fórmula molecular | N2O6Pb |
Número MDL | MFCD00011153 |
Concentración | 1000 ppm |
Sinónimo | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
Clave InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Nombre IUPAC | plomo(2+); dinitrato |