Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
Eppendorf Concentrador Plus es una solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio.
5035.00€ - 10400.00€
Código de producto | Marca | Tipo de bomba | Incluye | Requisitos eléctricos | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de bomba | Incluye | Requisitos eléctricos | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11692929
|
Eppendorf™
5305000703 |
Bomba de vacío de diafragma integrada | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) | Concentrator Plus |
10400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10433995
|
Eppendorf™
5305000100 |
Sin bomba | Con rotor F-45-48-11 | 230 V, 50/60 Hz (UE) | Concentrador básico Plus |
5035.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11672929
|
Eppendorf™
5305000304 |
Bomba de vacío de diafragma integrada | Con rotor F-45-48-11 | 230 V, 50/60 Hz (UE) | Concentrador Plus completo |
9721.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11338600
|
Eppendorf™
5305000509 |
Bomba de vacío de diafragma integrada | Sin rotor | 230 V, 50/60 Hz (UE) | Concentrador Plus con bomba de vacío de membrana |
8735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Se suministra con 3 configuraciones de sistema
- Funcionamiento extremadamente silencioso <50 dB(A)
- La bomba de diafragma de PTFE resistente a productos químicos y sin mantenimiento elimina la necesidad de cambiar el aceite de la bomba
- Diseño para reducir el espacio en el laboratorio
- Amplia variedad de 15 opciones de rotor diferentes para adaptarse a tubos de 0,2 a 50 ml, microplacas y placas de PCR
- Unidad de inducción sin motor y cámara de acero inoxidable resistente a productos químicos para un funcionamiento sin problemas
- Se puede conectar con la mayoría de trampas de frío disponibles en el mercado para su uso con vapores
- Tapa con revestimiento con una excelente resistencia química
Especificaciones
Concentradores | |
230 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Concentrator Plus