Learn More
Eppendorf™ Rotores Concentrador Plus
Solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio
Marca:  Eppendorf™ 5490041003
560.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10522844
  • 573.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La avanzada tecnología de calentamiento proporciona el mejor tratamiento posible de las muestras y garantiza una concentración de vacío rápida, eficaz y suave de muestras de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras muestras de líquidos o húmedas. La nueva tapa con revestimiento proporciona una excelente resistencia química contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos (p. ej. TFA, DMSO).
  • El Concentrator Plus está disponible en tres configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del laboratorio de los clientes:
  • Concentrator básico para conectar a una bomba de vacío
  • Sistema completo con una bomba de PTFE integrada, resistente a los disolventes, sin mantenimiento y sin aceite, y trampa de condensación
  • El sistema completo con puerto de vacío le aporta mayor capacidad. Permite utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin necesidad de desconectarlo del sistema
  • Selección de 3 modos de funcionamiento (vacufuge, centrífuga y desecador) para una gran variedad de necesidades de aplicaciones
  • Selección de tres modos de aplicación (acuoso, alcohol o con alta presión de vapor) para corresponderse con el disolvente de la muestra: reducción del tiempo de procesamiento en hasta un 20 %
  • La selección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30 °C, 45 °C, 60 °C) permite una concentración segura y eficiente de varias muestras
  • La función de freno se puede desactivar de manera opcional para su uso con muestras delicadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor F-50-8-16
8 x 15 mL
16 mm
Rotor de Concentrator Plus
120 mm
Centrífuga Concentrador Plus
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Rotores Concentrador Plus > Capacidad: 8 frascos de 15 ml, modelo: F-50-8-16