Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores conforme a Allihn
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05223202
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10203911
  • 79.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
  • Para vapores de condensación
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Aceitunas de vidrio
6
Vidrio de borosilicato 3.3
160 mm
NS 19/26