Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores según Allihn
Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
82.42€ - 114.48€
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10401834
|
Lenz Laborglasintrumente
05223313 |
NS 24/29 | 250 mm |
99.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10612995
|
Lenz Laborglasintrumente
05223413 |
NS 24/29 | 400 mm |
114.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10090654
|
Lenz Laborglasintrumente
05223311 |
NS 14/23 | 250 mm |
98.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11973421
|
Lenz Laborglasintrumente
05223312 |
NS 19/26 | 250 mm |
82.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Condensadores Allihn conforme a DIN 12581
- Para vapores de condensación
- Con toma NS y cono NS
- Conexión de agua:Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Dos olivas de plástico roscadas, roscas GL 14 |