Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
63.00€ - 98.00€
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10233652
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05223212
NS 19/26
63.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11943421
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05223213
NS24/29
98.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581 and in addition to DIN
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Especificaciones
160 mm