Learn More
Jenway™ Medidor de conductividad
Medidor de conductividad fácil de usar y ampliamente aplicable. El medidor de conductividad Jenway™ tiene un reconocimiento automático de estándares de conductividad y detección de puntos finales.
Marca:  Jenway™ 35440-06
842.65 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11430489
  • 887.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Visualización simultánea de temperatura y TDS o conductividad
  • Selección automática del intervalo para obtener la mejor resolución
  • Calibración mediante constante de celda o soluciones estándar
  • Reconocimiento del estándar automático
  • Almacenamiento de hasta 32 resultados
  • Enlace RS232 bidireccional a la impresora o al PC
  • Garantía de 3 año
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de conductividad de vidrio con ATC (K=1) (027 013), soporte de electrodos y portaelectrodos, fuente de alimentación del Reino Unido
Analógico, RS232
6 rangos de selección automática de 0 a 1999 mS con constante de celda (K)=10
Automático
De 0,01 mg/l a 1 g/l
De -10 °C a +105 °C
± 0,5 °C
210 x 250 x 55 mm
4510 Jenway
Medidor de conductividad
±0,5 % ±2 dígitos
Aplicaciones rutinarias de laboratorio
De 0,01 μS a 1 mS
6 auto selected from 0 to 1999 g/L with cell constant (K)=10
± 0,5 % ± 2 dígitos
0,1 °C
32
850 g
UE
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Jenway™ Medidor de conductividad > Incluye: Sonda de conductividad de vidrio con ATC (K=1) (027 013), soporte para electrodos, fuente de alimentación para el Reino Unido e instrucciones de funcionamiento.