Learn More
Mettler Toledo™ Conductivity Meter SevenDirect SD30
The SevenDirect SD30 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of conductivity, total dissolved solids and salinity. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marca: Mettler Toledo™ 30671562
1900.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
- Dominado en poco tiempo
- La gran pantalla táctil a color proporciona una medición directa y una fácil entrada de datos
- Las instrucciones orientan a los usuarios a través del proceso de calibración del sensor
- Realice un seguimiento de los registros
- El instrumento almacena datos como marca de tiempo, id. de muestra y sensor con cada medición, e imprime o exporta registros automáticamente
- Lo suficientemente resistente
- El compartimento del conector cerrado y la cubierta reemplazable mantienen el instrumento a salvo del polvo y los derrames, incluso con los sensores conectados (IP54 en uso)
- Sensor de conductividad generalista
- InLab 731-ISM es un sensor de conductividad para aplicaciones de conductividad media y alta
- Su diseño robusto y el sensor de temperatura integrado garantizan resultados fiables
- Brazo portaelectrodos para un funcionamiento eficaz
- El brazo portaelectrodos EasyPlace facilita la colocación del sensor en el recipiente de muestras o tampón
- Las posiciones específicas para la limpieza y el almacenamiento facilitan el manejo correcto del sensor. Los movimientos verticales y horizontales facilitan el posicionamiento preciso, incluso con una sola mano
- Ajustes fundamentales de protección
- Una gestión de usuarios de dos niveles protege la configuración más importante
- Los operadores conservan la flexibilidad de establecer preferencias individuales como el idioma y el brillo de la pantalla
- La pantalla se adapta a sus necesidades
- Vea información de medición detallada en una pantalla de medición, o céntrese solo en el resultado y maximice la legibilidad con el modo uFocus
Especificaciones
0,5 % | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
-22°F to +266°F | |
±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C | |
2000 mediciones estándar | |
IP54 | |
850 g | |
InLab 731-ISM Conductivity/Temperature Sensor | |
1 |
De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm | |
De -30 °C a 130 °C | |
de 0,1 °C | |
TFT a color de 17,8 cm (7 pulg) | |
PC; impresora; memoria USB | |
195 x 205 x 65 mm | |
1.9 lb. | |
±0,1 °C a entre 0 °C y 100 °C | |
Kit SevenDirect SD30 |