Learn More
Soluciones estándar de conductividad de 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Descripción
- Patrón de conductividad de 84 µS/cm de calidad superior preparado con una solución de cloruro de potasio trazable al NIST
- Tabla de temperaturas de valor real µS/cm a varias temperaturas impreso en cada frasco.
- Frasco hermético con sellado a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
- Solución de conductividad de 84 µS/cm de calidad superior estandarizada con una conductividad Medidor que ha sido calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar)
- Agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
- Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 500 ml |
Olor | Inodoro |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
pH | 7 |
Título del producto
Soluciones estándar de conductividad de 84 μS/cm, Hanna Instruments™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido