Learn More
Estándar de conductividad 111800 μS/cm, Hanna Instruments™
Click to view available options
Cantidad:
230 mL
Envase:
Frascos
Especificaciones
Envase | Frascos |
Cantidad | 230 mL |
Color | Incolora |
Olor | Odorless |
pH | 7 |
Solubilidad | Soluble |
Forma física | Líquido |