Learn More
Solución estándar de conductividad de 1413 μS/cm
Código de producto. 10009060
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
25 x 20 ml
Envase:
Frascos
Frascos de bloque ligeros
Sobres
Solución de conductividad de 1,413 μS/cm de calidad superior trazable por el NIST y suministrada con un certificado de análisis ideal para usuarios que no calibran con frecuencia.
  • Solución de conductividad de 1.413 µs/cm de calidad superior trazable al NIST y suministrada con un certificado de análisis.
  • Tabla de temperaturas de valor real µS/cm a varias temperaturas impreso en cada frasco.
  • Solución de conductividad de 1413 µS/cm estandarizada con un medidor de conductividad que Se ha calibrado con cloruro de potasio NIST 2202 SRM (Material de referencia estándar) 
  • Agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
  • Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
  • Ideal para usuarios que no calibran con frecuencia
  • Ideal para el uso de campo, ya que es portable
Especificaciones
Envase Frascos
Cantidad 500 ml
Color Incolora
Olor Inodoro
pH 7
Solubilidad Soluble
Forma física Líquido