Learn More
Solución estándar de conductividad de 84 μS/cm
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de FDA
Frascos de bloque ligeros
Especificaciones
Envase | Frascos de bloque ligeros |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
Olor | Odorless |
pH | 7 |
Solubilidad | Soluble |
Forma física | Líquido |