Learn More
Estándares de conductividad 84 μS/cm, Hanna Instruments™
Código de producto. 11707064
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11707064
Marca: Hanna Instruments HI7033LC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón de conductividad de 84 μS/cm de calidad superior preparado con una solución de cloruro de potasio trazable al NIST.
  • Calibrado con cloruro de potasio conforme al NIST 2202 SRM (material de referencia estándar) en agua desionizada para uso analítico de acuerdo con ISO 3696/BS3978
  • Tabla de temperaturas de valor real μS/cm a varias temperaturas impreso en cada frasco.
  • Solución de conductividad 84 μS/cm de calidad superior estandarizada con un medidor de conductividad
  • Los equipos adicionales utilizados en la preparación de las soluciones incluyen balanzas certificadas con control de peso, vidrio de clase A y termómetros certificados.
  • Frasco hermético con sellado a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad.
Especificaciones
Envase Frascos
Cantidad 500 ml