Learn More
Estándar de conductividad línea básica, 1,3 μS/cm, Hamilton™
Código de producto. 10661794
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
300 ml
Código de producto. 10661794
Marca: Hamilton 238973
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una estabilidad sin precedentes. La solución estándar de conductividad de línea básica de 1,3 μS/cm Hamilton™ se suministra con el DFM del documento de calibración.
  • Permanece estable durante un máximo de 1 año
  • Fecha de caducidad indicada en cada frasco
  • Los frascos se pueden mantener abiertos durante un máximo de 60 minutos
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 ml