Learn More
Estándares de conductividad de 500 μS/cm, Mettler Toledo™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Especificaciones
Descripción | Cond standard 500 µs/cm, 250 mL |
Envase | 250 ml |
Cantidad | 250 mL |
Conductividad | 500μS/cm |