Learn More
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 100 μS/cm, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Descripción
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
- Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
- Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
- Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
- Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 500 ml |
Certificado de análisis | Yes |
Conductividad | 100μS/cm (±1% at 25°C) |
Forma física | Líquido |
Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad |
Solvent or Matrix | Aqueous |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
CS10025A1 | Certificado de análisis | 20/03/2025 | CSKC100 |
CS10024K1 | Certificado de análisis | 11/12/2024 | CSKC100 |
CS10024G1 | Certificado de análisis | 24/09/2024 | CSKC100 |
CS10024D1 | Certificado de análisis | 16/07/2024 | CSKC100 |
CS10024A1 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | CSKC100 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31