Learn More
Estándar de conductividad, trazable al NIST, 1.413 μS/cm, Reagecon™
Acreditado conforme a ISO 17025. El estándar de conductividad Reagecon™ trazable al NIST, 1.413μ S/cm, es un estándar de base acuosa no peligroso con un alto grado de precisión, baja variación de temperatura y estabilidad garantizada gracias a la fecha de caducidad, incluso después de la apertura del frasco.
Marca: Reagecon CSKCL
Descripción
Acreditado conforme a ISO 17025. El estándar de conductividad Reagecon™ trazable al NIST, 1413μ S/cm, es un estándar de base acuosa no peligroso con un alto grado de precisión, baja variación de temperatura y estabilidad garantizada gracias a la fecha de caducidad, incluso después de la apertura del frasco.
Este estándar de conductividad es de base acuosa por lo que se eliminan todos los errores asociados a una correspondencia incorrecta de matriz. Estos estándares acuosos no son peligrosos para facilitar el almacenamiento, la manipulación y la eliminación. Cada frasco se suministra con un completo certificado de análisis y tiene una tabla de variación de conductividad con temperatura impresa en la etiqueta.
- Comodidad y costes reducidos—Menos requisitos de higiene, seguridad y medioambientales y trámites en papel
- Coeficiente de variación de temperatura muy bajo—Reduce los errores de medición y permite condiciones o trabajo de campo sin control de temperatura
- Estabilidad garantizada hasta la fecha de caducidad—Elimina la necesidad de abrir un frasco nuevo de patrón cada vez que se utiliza
- Alta precisión (±1 % a 25 °C) — Permite su uso como calibrador o control, de acuerdo con los requisitos más exigentes (p. ej., USP)
Especificaciones
500 ml | |
1,413μS/cm (±1% at 25°C) | |
Medidores de conductividad |
Yes | |
Líquido | |
Aqueous |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
CSKCL25D1 | Certificado de análisis | 27/04/2025 | CSKCL |
CSKCL25C1 | Certificado de análisis | 02/04/2025 | CSKCL |
CSKCL25B1 | Certificado de análisis | 04/03/2025 | CSKCL |
CSKCL24M1 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | CSKCL |
CSKCL24K1 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | CSKCL |