Learn More
Oakton™ Patrón de conductividad y de sólidos disueltos totales
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- ISO 9000 y trazable al NIST
- Ayuda a calibrar instrumentos de conductividad para garantizar la precisión
- Los valores estándar se dan a 25 °C
- Se utiliza cuando se espera que las lecturas sean de alrededor de 80 mS (80 000 μS/cm)
- Conversiones de KCI, NaCI y 442, y correcciones de temperatura impresas en el frasco para facilitar su uso (se excluyen en el frasco de 60 ml, pero se incluyen en el inserto)
- Se recomienda una vida útil de cuatro meses una vez abierto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conductivity and TDS Standard |
| Conductividad | 80,000 μS/80 mS |
| Técnica | Calibración de instrumentos de conductividad, análisis de laboratorio o de campo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9000, NIST |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.