Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo Congo, grado indicador
Código de producto. 10754791
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-58-0
Fórmula molecular C32H22N6Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 696.664
Número MDL MFCD00004028
Clave InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 22120, Direct Red 28
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nombre IUPAC Disodio;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaftalen-2-il)diazenil]fenil]fenil]diazenil]naftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Congo Red
Punto de fusión >360.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 696.65
Grado Indicador
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Congo red
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.