Learn More
Kimble™ Tubo cónico para centrifugación de aceite
Mida con precisión gracias a la escala de esmalte cerámico blanco duradero, la leyenda y el área de escritura ubicados en cada tubo cónico para centrifugación de aceite Kimble™. Esta pieza especializada de instrumental de cristal de laboratorio tiene forma de pera, está abierta por la parte superior y tiene un vástago marcadamente cónico en la parte inferior.
Marca: Kimble™ 45246-100
851.33 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Tapón de rosca con revestimiento de PTFE
- Cada tubo tiene una escala en esmalte cerámico blanco, una leyenda y un área de escritura
- Mide 203 × 37 mm
Especificaciones
Revestimiento de PTFE | |
10 | |
Cónicos | |
Sí |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Cónicos | |
Tapón de rosca | |
Tubo cónico |